Learn More
Loratidine, Tocris Bioscience™
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 18035872
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
18035872 10 mg 10mg
18064292 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18035872 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 1944/10
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Peripheral H1 antagonist; antiallergic agent
Peripheral histamine H1 receptor antagonist (Ki = 35 nM); devoid of central effects. Orally active antiallergic agent.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 79794-75-5
Formula molecolare C22H23ClN2O2
Molecular Weight (g/mol) 382.888
InChI Key JCCNYMKQOSZNPW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo loratadine, claritin, loratidine, alavert, clarityn, lisino, clarityne, loracert, loradex, bonalerg
PubChem CID 3957
IUPAC Name ethyl 4-(8-chloro-5,6-dihydrobenzo[1,2]cyclohepta[2,4-b]pyridin-11-ylidene)piperidine-1-carboxylate
SMILES CCOC(=O)N1CCC(=C2C3=C(CCC4=C2N=CC=C4)C=C(C=C3)Cl)CC1
Specifica
Materiale o nome chimico Loratidine
Quantità 10 mg
Peso formulazione 382.88
Percent Purity >99%