Learn More
Lorcaserin Hydrochloride (>50% ee), TRC
Codice prodotto. 30136874
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30136874 50 mg 50mg
30136009 25 mg 25mg
30009026 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30136874 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL46989050MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 846589-98-8
Formula molecolare C11 H14 Cl N . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 232.15
Sinonimo 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R)-, 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, hydrochloride, (1R)- (9CI), (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine hydrochloride, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-benzo[d]azepine hydrochloride, APD 356, Lorcaserin hydrochloride
IUPAC Name (5R)-7-chloro-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine;hydrochloride
SMILES Cl.C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Specifica
Materiale o nome chimico Lorcaserin Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14ClN.ClH/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9;/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3;1H/t8-;/m0./s1
Peso formulazione 231.0582
Percent Purity >95%