Learn More
Lorcaserin, TRC
Codice prodotto. 17943925
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
2.50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17943925 5 mg 5mg
17943995 2.5 mg 2.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17943925 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL2158555MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 616202-92-7
Formula molecolare C11H14ClN
Molecular Weight (g/mol) 195.69
Sinonimo 1H-3-Benzazepine, 8-chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-, (1R)-, (1R)-8-Chloro-2,3,4,5-tetrahydro-1-methyl-1H-3-benzazepine, (R)-8-Chloro-1-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine, Belviq, Lorcaserin
IUPAC Name (5R)-7-chloro-5-methyl-2,3,4,5-tetrahydro-1H-3-benzazepine
SMILES C[C@H]1CNCCc2ccc(Cl)cc12
Specifica
Materiale o nome chimico Lorcaserin
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C11H14ClN/c1-8-7-13-5-4-9-2-3-10(12)6-11(8)9/h2-3,6,8,13H,4-5,7H2,1H3/t8-/m0/s1
Peso formulazione 195.0815
Percent Purity >95%