Learn More
Lorglumide sodium salt, MedChemExpress
Descrizione
Lorglumide sodium salt (CR-1409 sodium salt) is a potent cholecystokinin (CCK) receptor antagonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lorglumide sodium salt |
| CAS | 1021868-76-7 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C22H31Cl2N2NaO4 |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | CR-1409 sodium salt |
| Informazioni di solubilità | H2O : ≥ 100 mg/mL (207.73 mM) ∣DMSO : 100 mg/mL (207.73 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | ClC1=C(C=CC(C(NC(CCC(O[Na])=O)C(N(CCCCC)CCCCC)=O)=O)=C1)Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 481.39 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only