Learn More
Lornoxicam, MedChemExpress
Descrizione
Lornoxicam (Chlortenoxicam), a COX-1 and COX-2 inhibitor, is a new nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID).
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Lornoxicam |
| CAS | 70374-39-9 |
| Colore | Yellow |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C13H10ClN3O4S2 |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | Chlortenoxicam Ro 13-9297 |
| Informazioni di solubilità | DMSO : 3.8 mg/mL (10.22 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=C(C1=C(O)C2=C(C=C(Cl)S2)S(N1C)(=O)=O)NC3=NC=CC=C3 |
| Molecular Weight (g/mol) | 371.82 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only