Learn More
Losartan (D4 Carboxylic Acid), MedChemExpress
Descrizione
Losartan D4 Carboxylic Acid (E-3174 D4) is the deuterium labeled Losartan(EXP-3174), which is an angiotensin II receptor antagonist.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Losartan (D4 Carboxylic Acid) |
| CAS | 1246820-62-1 |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Forma fisica | Powder |
| Formula molecolare | C22H17D4ClN6O2 |
| Colore | Off-White |
| Sinonimo | E-3174 D4 EXP-3174 D4 |
| SMILES | ClC1=C(C(O)=O)N(CC2=C([2H])C([2H])=C(C3=CC=CC=C3C4=NN=NN4)C([2H])=C2[2H])C(CCCC)=N1 |
| Industry Type | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| Molecular Weight (g/mol) | 440.92 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only