Learn More
Losartan-d4, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Losartan-d4 |
| CAS | 1030937-27-9 |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Formula molecolare | C22 2H4 H19 Cl N6 O |
| Quantità | 1 mg |
| Sinonimo | Losartan D4 |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H23ClN6O/c1-2-3-8-20-24-21(23)19(14-30)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3,(H,25,26,27,28)/i9D,10D,11D,12D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c(c([2H])c([2H])c1Cn2c(CCCC)nc(Cl)c2CO)c3ccccc3c4nnn[nH]4 |
| IUPAC Name | [2-butyl-5-chloro-3-[[2,3,5,6-tetradeuterio-4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol |
| Molecular Weight (g/mol) | 426.94 |
| Vedi altri risultati |