Learn More
Losartan EP Impurity J (Losartan USP Related Compound B), Mikromol™
Codice prodotto. 30463793
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30463793 4 x 25 mg -
30049658 100 mg 100mg
30051065 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30463793 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0168.1800254AMP
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-09-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Losartan EP Impurity J (Losartan USP Related Compound B), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-Acetyl Losartan
CAS 1006062-27-6
Nomi componenti o analita O-Acetyl Losartan
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H25 Cl N6 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo [2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl]methyl Acetate, Losartan Potassium Imp. J (EP), Losartan Imp. J (EP), Losartan USP Related Compound B, Losartan USP RC B, (2-Butyl-4-chloro-1-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)biphenyl-4-yl]methyl]-1H-imidazol-5-yl)methyl Acetate, Losartan Related Compound B, Losartan Potassium Impurity J, Losartan Impurity J
InChI Formula InChI=1S/C24H25ClN6O2/c1-3-4-9-22-26-23(25)21(15-33-16(2)32)31(22)14-17-10-12-18(13-11-17)19-7-5-6-8-20(19)24-27-29-30-28-24/h5-8,10-13H,3-4,9,14-15H2,1-2H3,(H,27,28,29,30)
Tipo di soluzione Neat
SMILES CCCCc1nc(Cl)c(COC(=O)C)n1Cc2ccc(cc2)c3ccccc3c4nnn[nH]4
IUPAC Name [2-butyl-5-chloro-3-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methyl acetate
Molecular Weight (g/mol) 464.95
Quantità 4 x 25 mg
Peso formulazione 464.1728 g/mol