Learn More
Losartan Isomer Impurity, Potassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30134676
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30134676 5 mg 5mg
30008132 10 mg 10mg
30011297 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30134676 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL4705255MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 860644-28-6
Formula molecolare C22H22ClKN6O
Molecular Weight (g/mol) 461
Sinonimo 2-Butyl-5-chloro-1-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-imidazole-4-methanol Potassium Salt, Losartan Isomer Impurity, Losartan EP Impurity C, Isolosartan
IUPAC Name potassium;[2-butyl-5-chloro-1-[[4-[2-(1,2,3-triaza-4-azanidacyclopenta-2,5-dien-5-yl)phenyl]phenyl]methyl]imidazol-4-yl]methanol
SMILES OCC1=C(Cl)N(CC(C=C2)=CC=C2C3=C(C4=N[N-]N=N4)C=CC=C3)C(CCCC)=N1.[K+]
Specifica
Materiale o nome chimico Losartan Isomer Impurity, Potassium Salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H22ClN6O.K/c1-2-3-8-20-24-19(14-30)21(23)29(20)13-15-9-11-16(12-10-15)17-6-4-5-7-18(17)22-25-27-28-26-22;/h4-7,9-12,30H,2-3,8,13-14H2,1H3;/q-1;+1
Peso formulazione 460.1181
Percent Purity >95%