Learn More
R&D Systems™ Lovastatin
Codice prodotto. 18064802
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18064802 10 mg 10mg
18014072 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 18064802 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore 1530/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    193.42€
    175.35€ / 10mg
    Risparmia 18.07€
    9% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. Potent HMG-CoA reductase inhibitor
Potent, competitive inhibitor of HMG-CoA reductase (Ki = 0.6 nM) therefore decreases cholesterol biosynthesis, in vitro and in vivo. Indirectly inhibits Rho-GTPase activity by depleting intracellular pool of isoprene residues. Decreases CDK2, 4, 6 and cyclin E levels and induces G1 arrest and apoptosis in tumor cell lines in vitro. Inactive lactam prodrug of lovastatin hydroxy acid, naturally bioactivated in vivo following oral administration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75330-75-5
Formula molecolare C24H36O5
Specifica
Materiale o nome chimico Lovastatin
Quantità 10 mg
Linea di prodotti Tocris
Peso formulazione 404.54
Purezza >98%
Peso molecolare 404.55