Learn More
Thermo Scientific Chemicals Lovastatin, 98%
Codice prodotto. 15590584 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15590584 5 g 5g
15500594 25 g 25g
15510594 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15590584 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 458830050
Black Friday Starts Here
Usa il codice promozionale 27984
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
Edge
Lovastatin, CAS # 75330-75-5, is a cholesterol lowering compound and inhibitor of HMG-CoA reductase, a rate limiting enzyme in cholesterol synthesis. | CAS: 75330-75-5 | C24H36O5 | 404.55 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
Applications
• It blocks product ion of mevalonate, a critical compound in the production of cholesterol and isoprenoids
• It can increase cellular resistance to anticancer agents such as doxorubicin • It can induce apoptosis in myeloma cells
• It can cause cell cycle arrest in G1 and G2/M phase
• It also blocks PDGF receptor tyrosine phosphorylation and MAP kinase activation by PDGF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75330-75-5
Formula molecolare C24H36O5
Molecular Weight (g/mol) 404.55
Numero MDL MFCD00072164
InChI Key PCZOHLXUXFIOCF-BXMDZJJMSA-N
Sinonimo lovastatin, mevinolin, mevacor, monacolin k, lovalip, altoprev, lovalord, mevinacor, nergadan, 6alpha-methylcompactin
PubChem CID 53232
ChEBI CHEBI:40303
IUPAC Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico Lovastatin
Punto di fusione 175.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: less soluble in ethanol, soluble in chloroform and acetone
Peso formulazione 404.54
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Lovastatin
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.