Learn More
Lovastatin EP Impurity C, Mikromol™
Codice prodotto. 30051516
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30051516 25 mg 25mg
17973356 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30051516 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0050.030025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Lovastatin EP Impurity C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Dehydrolovastatin)
CAS 109273-98-5
Nomi componenti o analita (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl (2S)-2-Methylbutanoate (Dehydrolovastatin)
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C24 H34 O4
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo (1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-Dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-3,6-dihydro-2H-pyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydro-naphthalen-1-yl, Lovastatin Imp. C (EP), Dehydrolovastatin, Lovastatin Impurity C
InChI Formula InChI=1S/C24H34O4/c1-5-16(3)24(26)28-21-14-15(2)13-18-10-9-17(4)20(23(18)21)12-11-19-7-6-8-22(25)27-19/h6,8-10,13,15-17,19-21,23H,5,7,11-12,14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,19-,20-,21-,23-/m0/s1
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3CC=CC(=O)O3)[C@@H]12
IUPAC Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-3,7-dimethyl-8-[2-[(2R)-6-oxo-2,3-dihydropyran-2-yl]ethyl]-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate
Molecular Weight (g/mol) 386.52
Quantità 25 mg
Peso formulazione 386.2457 g/mol