Learn More
Lovastatin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488998
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488998 10 mg 10mg
16449096 100 mg 100mg
16434847 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16488998 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0504
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 15-01-2027
MedChemExpress Lovastatin is a cell-permeable HMG-CoA reductase inhibitor used to lower cholesterol.
Lovastatin is a cell-permeable HMG-CoA reductase inhibitor used to lower cholesterol.
Specifica
Materiale o nome chimico Lovastatin
CAS 75330-75-5
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H36O5
Quantità 10 mg
Sinonimo Mevinolin
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 100 mg/mL (247.19 mM)
SMILES O=C([C@@H](C)CC)O[C@@H]1[C@@]([C@H]2CC[C@@H](OC3=O)C[C@H](C3)O)([H])C(C=C[C@@H]2C)=C[C@H](C)C1
Molecular Weight (g/mol) 404.54
Peso formulazione 404.54
Percent Purity 99.89%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only