Learn More
Lovastatin, TRC
Codice prodotto. 17904395
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
50mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17904395 50 mg 50mg
17910965 5 mg 5mg
17964495 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17904395 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCL47222550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75330-75-5
Formula molecolare C24 H36 O5
Molecular Weight (g/mol) 404.54
Sinonimo Lovastatin, Simvastatin Imp. E (EP), Butanoic acid, 2-methyl-, 1,2,3,7,8,8a-hexahydro-3,7-dimethyl-8-[2-(tetrahydro-4-hydroxy-6-oxo-2H-pyran-2-yl)ethyl]-1-naphthalenyl ester, [1S-[1α(R*),3α,7β,8β(2S*,4S*),8aβ]]-, (+)-Mevinolin, 6α-Methylcompactin, Altocor, Altoprev, Antibiotic MB 530B, L 154803, Lestric, Lostatin, Lovacard, Lovalip, Lovastatin, Lovastatin lactone, Lovex, MK 803, MSD 803, Mevacor, Mevinacor, Mevinolin, Mevlor, Monacolin K, Monacolin K lactone, NSC 633781, Sivlor
IUPAC Name [(1S,3R,7S,8S,8aR)-8-[2-[(2R,4R)-4-hydroxy-6-oxooxan-2-yl]ethyl]-3,7-dimethyl-1,2,3,7,8,8a-hexahydronaphthalen-1-yl] (2S)-2-methylbutanoate
SMILES CC[C@H](C)C(=O)O[C@H]1C[C@@H](C)C=C2C=C[C@H](C)[C@H](CC[C@@H]3C[C@@H](O)CC(=O)O3)[C@@H]12
Specifica
Materiale o nome chimico Mevinolin
Quantità 50 mg
InChI Formula InChI=1S/C24H36O5/c1-5-15(3)24(27)29-21-11-14(2)10-17-7-6-16(4)20(23(17)21)9-8-19-12-18(25)13-22(26)28-19/h6-7,10,14-16,18-21,23,25H,5,8-9,11-13H2,1-4H3/t14-,15-,16-,18+,19+,20-,21-,23-/m0/s1
Peso formulazione 404.2563