Learn More
Lovibond™ Borosilicate Glass Colorimetry Cells
Precision fused cells
71.00€ - 296.00€
Specifica
Tipo Colorimetry Cell
Materiale Borosilicate Glass
Visualizza altre specifiche
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza del percorso Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Da utilizzare con (apparecchiatura) Lunghezza del percorso Prezzo Quantità e disponibilità  
16536640
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
655960
Model Fs, PFX195, 880, 950 and 995 instruments with heated Samples (up to 100°C) 10 mm
71.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 24-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15869791
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
656010
Model Fs, PFX195, 880, 950 and 995 instruments with heated Samples (up to 100°C) 33 mm
139.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15303828
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
656030
Model Fs, PFXi-880, 950 and 995 instruments with heated Samples (up to 100°C) 100 mm
296.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
11977795
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
656130
Model Fs, PFXi-880, 950 and 995 instruments with heated Samples (up to 100°C) 13.33 cm
157.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 26-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
15879791
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Lovibond™
656080
Model Fs, PFX195, 880, 950 and 995 instruments with heated Samples (up to 100°C) 2.54 cm
79.30€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 04-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
Available in a range of dimensions and path lengths, made from optical glass to the highest standards. Note: For instruments equipped with a heater unit and whenever cells are subjected to thermal shock, it is recommended that borosilicate cells be used.
Series: W600 Borosilicate
Specifica
Specifica
Colorimetry Cell
Borosilicate Glass