Learn More
Lovibond™ CHECKIT™ Comparator Test Kits: Chlorine: Ultra HR: 2-18% NaOCl
Codice prodotto. 10329414
Cambia vista
Click to view available options
Range:
2 to 18% NaOCl
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range Dimensione della confezione
10329414 2 to 18% NaOCl Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10329414 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 147490
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.40€
    80.76€ / pezzi 1
    Risparmia 9.64€
    10% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Includes
  • Aqua Comparator Housing
  • Aqua Comparator Disc
  • Acidifying GP Tablets (100 pack)
  • Chlorine HR (KI) Tablets (100 pack)
  • 2 x 13.5mm Sample Cells
  • Tablet Crusher
  • Dilution Set for sample preparation
  • Instructions
  • Carrying Case
Accurate test kits for routine water analysis
  • Easy to use: add reagent to sample cell, rotate disc until color matches sample, and read concentration value
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Routine water analysis
Include Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, acidifying GP tablets, chlorine HR (Kl) tablets, 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, dilution set for sample preparation, instructions, carrying case
N. di test 100
Range 2 to 18% NaOCl
Tipo Chlorine Test Kit
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Comparator Checkit, Natriumhypochlorit, 2- 18 % .
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H372-Provoca danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: potassium iodide, citric acid, adipic acid