Learn More
Lovibond™ COD Tube Tests, LR, Mercury Free
Codice prodotto. 13407458
Cambia vista
Click to view available options
Range:
0 to 150mg/L
Dimensione della confezione:
pezzi 25
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Range Dimensione della confezione
13407458 0 to 150mg/L pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13407458 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 2420710
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    86.50€
    75.61€ / pezzi 25
    Risparmia 10.89€
    12% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
  • For use in SC400™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
  • Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
  • Easy-to-open, sealed vials eliminate risk of cross-contamination
  • Extended shelf life of up to five years
For Municipal Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted test method
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Da utilizzare con (applicazione) Municipal wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) SC400 colorimeters and Aqua comparator™ test kits, Hach™ instruments
N. di test 25
Range 0 to 150mg/L
Metodo test Dichromate/H2SO4
Tipo Test Tube
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • COD / CSB Mercury Free, 0-150 mg/l
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P311-In caso di esposizione o di possibile esposizione: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, disilver(1+) sulfate, potassium dichromate