Learn More
Lovibond™ COD Tube Tests; MR; Mercury Free
Codice prodotto. 17435012
Cambia vista
Click to view available options
N. di test:
25
150
Dimensione della confezione:
1 set
25 PCS
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di test unitSize
17435012 150 1 set
15322055 25 25 PCS
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17435012 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 2420716
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
  • For use in SC400™ Colorimeters and Aqua Comparator™ Test Kits
  • Also suitable for use in Hach™ instruments and test kits
  • Easy-to-open, sealed vials eliminate risk of cross-contamination
  • Extended shelf life of up to five years
For Municipal Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Compliance
US EPA-accepted test method
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Da utilizzare con (applicazione) Municipal wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) SC400 colorimeters and Aqua comparator™ test kits, Hach™ instruments
N. di test 150
Range 0 to 1500mg/L
Metodo test Dichromate/H2SO4
Tipo Test Tube
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 1SET OF 150 VIALS COD VARIO TUBE TEST 0-1500 MG/L
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 1B
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H340-Può provocare alterazioni genetiche.
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • EUH208-Contiene . Può provocare una reazione allergica.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sulphuric acid, disilver sulphate, potassium dichromate