Learn More
Lovibond™ Colorimeter Fluoride Solution Reagent: SPADNS
For use with Fluoride Aqua Comparator Test Kit, MD600, MD100 Fluoride colorimeters, MD600 Multi-Parameter Colorimeters, Multidirect and Spectrodirect Spectrophotometer, XD7000
Marca:  Lovibond™ 467482
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg Transport : UN number : 1789 Chem class : 8 Pack group : III
Codice prodotto. 15352045
  • 128.00€ / 500mL
Spedizione stimata: 17-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
For use with Fluoride Aqua Comparator Test Kit, SC450, MD100 Fluoride colorimeters, MC500, MD600 Multi-Parameter Colorimeters and SP600 Spectrophotometer.
Specifica
Specifica
SPADNS Colorimeter Reagent
Fluoride Aqua Comparator Test Kit, SC450, MD100 Fluoride colorimeters, MC500, MD600 Multi-Parameter Colorimeters and SP600 Spectrophotometer.
500 mL
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • SPADNS Reagent
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: hydrochloric acid