Learn More
Lovibond™ Calibration Set for Infrared Lab Turbidimeter
Codice prodotto. 11779059
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11779059 1 Set Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11779059 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 194150
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    299.00€
    263.36€ / pezzi 1
    Risparmia 35.64€
    11% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-12-2026
Includes
Standards for 0.1, 20, 200, 800 NTU
For use with TB300-IR Lab Turbidimeter.
For use with TB300-IR Lab Turbidimeter.
Specifica
Tipo Calibration Kit
Da utilizzare con (apparecchiatura) TB 300-IR Lab Turbidimeter
Include Standards for 0.1, 20, 200, 800 NTU
Quantità 1 Set
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • T-CAL Standards 800 NTU / 200 NTU / 20 NTU / < 0.1 NTU
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: methenamine