Learn More
Lovibond™ MC500, MD600 Colorimeter Sample Cells
For use with MC500, MD600 colorimeters
40.20€ - 127.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Spettrofotometro SP600 |
---|---|
Materiale | Vetro |
Volume (sistema metrico) | 10 ml |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
12747837
|
Lovibond™
197620 |
24 mm | Confezione da 12 celle per campioni con coperchi e anelli di protezione dalla luce |
88.60€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 13-05-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
10793463
|
Lovibond™
197665 |
16 mm | 10 Pk. of sample cells with lids |
40.20€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 17-06-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
11779029
|
Lovibond™
197620 |
24 mm | Confezione da 12 celle per campioni con coperchi e anelli di protezione dalla luce |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
For use with MC500, MD600 colorimeters
- Materiale: vetro
- Volume: 10 ml
- Con coperchi
Specifica
Spettrofotometro SP600 | |
Vetro | |
10 ml |