Learn More
Lovibond™ MINIKITS Test Kits: Quaternary Ammonium Compounds
Codice prodotto. 10686911
Cambia vista
Click to view available options
N. di test:
50
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di test Dimensione della confezione
10686911 50 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10686911 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 414170
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    79.40€
    58.49€ / pezzi 1
    Risparmia 20.91€
    26% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Includes
  • Calibrated Sample Container, 100mL
  • QAC-Test Tablets (200 tablets)
  • Instructions
  • Storage Case
Accurate test kits for routine water analysis
  • Uses titrimetric method for determination of QAC
  • Easy operation and exact reagent dosing
  • Foil-wrapped tablet reagents with minimum guaranteed shelf life of five years
  • Easy and safe storage
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Routine water analysis
Include 100mL calibrated sample container, QAC-test tablets, instructions, storage case
N. di test 50
Range 0 to 80mg/L
Tipo Quaternary Ammonium Compounds Test Kit
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • MINIKIT TEST QAC TEST AF417
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H360-Può nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: boric acid, sodium dodecyl sulphate