Learn More
Lovibond™ Bustine Powder Packs™ per cloro libero
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
Marca:  Lovibond™ 530110
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Codice prodotto. 15321655
  • 26.70€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 13-06-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Premeasured unit dose DPD reagents for water quality testing
  • Da usare in kit per test Colorimetri SC450™ e Aqua Comparator™
  • Adatti anche all'uso con strumenti e kit per test Hach™
  • Le confezioni in film sigillato facili da aprire eliminano il rischio di contaminazione incrociata
  • Disponibili per misure di campione da 5, 10 e 25 ml
  • Durata di conservazione estesa, fino a 5 anni
Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Compliance
US EPA-accepted DPD method
Specifica
Specifica
US EPA
Powder
SC450 colorimeter and Aqua Comparator™ test kits, Hach™ instruments and test kits, spectrophotometer
0 to 5 mg/L
0.84 oz.
25 mL
Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
100 Pack
DPD Free Chlorine Reagent