Learn More
Lovibond™ Bustine Powder Packs™: Solfato 4; 10 ml
Codice prodotto. 15361675
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15361675 100 Pack pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15361675 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 532160
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    37.10€
    25.49€ / pezzi 100
    Risparmia 11.61€
    31% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-12-2026
Reagente monodose premisurato per l'analisi della qualità dell'acqua
  • Offre gli stessi standard di qualità elevati dei reagenti in compressa
  • Le proprietà chimiche sono adatte all’uso con colorimetri, spettrofotometri e kit per test Orbeco-Hellige e Hach™
  • È sufficiente strappare la confezione e versare il reagente nel campione
  • Il design ampio la rende più facile da maneggiare
  • La tacca per “apertura facilitata” rende più semplice l'apertura della confezione
  • Forma facilmente una “V”, in modo da permettere agli utenti di versare il reagente nel campione
  • Il bordo smussato impedisce ai reagenti di bloccarsi negli angoli
Analisi dell'acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Specifica
Certificazione/Conformità US EPA
Colore Bianco
Composizione Acido citrico dal 50 al 60%, cloruro di bario diidrato dal 40 al 50%
Intervallo di pH 2.3
Volume (sistema metrico) 10 ml
Formato In polvere
Da utilizzare con (applicazione) Analisi dell’acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Da utilizzare con (apparecchiatura) Kit di analisi, colorimetri e spettrofotometri Hach™ e di altri produttori
Quantità 100 Pack
Range Da 0 a 70 mg/l
Requisiti di stoccaggio 20 °C
Tipo Reagente solfato 4
Volume (sistema imperiale) 0.33 oz.
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • vario sulpha 4 F10, F25
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P405-Conservare sotto chiave.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: citric acid, bariumchloride dihydrate