Learn More
Lovibond™ Ammonia Reagent Set, for Tube Testing, High Range
Codice prodotto. 13151086
Cambia vista
Click to view available options
N. di test:
25
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. N. di test Dimensione della confezione
13151086 25 pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13151086 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 535650
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    133.00€
    127.50€ / pezzi 50
    Risparmia 5.50€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
Includes
Ammonia Cyanurate Reagent (5mL sample, 100 pack), Ammonia Salicylate Reagent (5mL , 100 pack), HR AM Dilution Tube (50 ct.)
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
  • Offers same high quality standards as tablet reagents
  • Chemical properties are suitable for use with Hach™ colorimeters, spectrophotometers and test kits
  • Simply tear open Powder Pack and pour reagent into sample
  • Large design makes them easier to handle
  • “Easy Open” notch makes it simple to tear open package
  • Easily create “V”, to allow user to pour reagent into sample
  • Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
Da utilizzare con (apparecchiatura) Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers
Include 5mL ammonia cyanurate reagent (100 pack), 5mL ammonia salicylate reagent (100 pack), 50 ct. HR AM dilution tube
N. di test 25
Range 0 to 50mg/L
Metodo test Salicylate
Tipo High Range Ammonia Reagent Set
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Vario AM VIAL Test Reagent SET HR
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.