Learn More
Lovibond™ Set di reagenti: Provetta per analisi; azoto totale; alto range
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
Marca:  Lovibond™ 535560
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.70000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Codice prodotto. 15208103
  • 188.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Includes: Total N Persulfate Reagent, Total Nitrogen Reagent A, Total Nitrogen Reagent B, Total Nitrogen Hydroxide HR Tubes, Total Nitrogen Acid LR/HR Tubes, Deionized Water, 100mL
Descrizione
Descrizione
  • Offers same high quality standards as tablet reagents
  • Chemical properties are suitable for use with Hach™ colorimeters, spectrophotometers and test kits
  • Simply tear open Powder Pack and pour reagent into sample
  • Large design makes them easier to handle
  • “Easy Open” notch makes it simple to tear open package
  • Easily create “V”, to allow user to pour reagent into sample
  • Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Specifica
Specifica
Analisi dell’acqua potabile e delle acque reflue municipali, analisi di controllo dei processi e delle acque reflue industriali, analisi delle risorse idriche
Reagente Total N Persulfate (conf. da 50), reagente A per azoto totale (conf. da 50), reagente B per azoto totale (conf. da 50), provette per Total Nitrogen Hydroxide HR 50 test, provette per Total Nitrogen Acid LR/HR 50 test, acqua deionizzata da 100 ml
Da 0 a 150 mg/l
Set di reagenti azoto totale scala alta
Kit di analisi, colorimetri e spettrofotometri Hach™ e di altri produttori, reattore
25
Digestione con persolfato
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Vario Total Nitrogen Acid LR/HR Tube
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.