Learn More
Lovibond™ Total Phosphate Reagent Set, for Tube Testing
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
Marca: Lovibond™ 535210
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.22000kg Transport : UN number : 3316 Chem class : 9 Pack group : II
Includes: Acid Reagent Vial (50ct), Phosphate 3 Reagent (10mL sample, 50 pack), Potassium Persulfate Reagent (10mL sample, 50 pack), Sodium hydroxide (1.54 N, 100mL), Sodium hydroxide (1.00 N, 100mL), Deionized water (100mL)
Descrizione
- Offers same high quality standards as tablet reagents
- Chemical properties are suitable for use with Hach™ colorimeters, spectrophotometers and test kits
- Simply tear open Powder Pack and pour reagent into sample
- Large design makes them easier to handle
- “Easy Open” notch makes it simple to tear open package
- Easily create “V”, to allow user to pour reagent into sample
- Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Specifica
Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing | |
50 ct. acid reagent vial, 10mL phosphate 3 reagent (50 pack), 10mL potassium persulfate reagent (50 pack), 1.54N 100mL sodium hydroxide, 100mL deionized water | |
0.02 to 1.1mg/L P/0.06 to 3.5mg/L PO4 | |
Total Phosphate Reagent Set |
Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers, reactor | |
50 | |
Acid digestion/Ascorbic Acid |
Safety and Handling
- Pericolo
Hazard Category
- Tossicità acuta Categoria 3
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Solido comburente Categoria 3
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
- H331-Tossico se inalato.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Precautionary Statement
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P234-Conservare soltanto nel contenitore originale.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P405-Conservare sotto chiave.
- P390-Assorbire la fuoriuscita per evitare danni materiali.
- P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
Supplemental information
- MIXTURE LIST-Contiene: sulphuric acid, disodium peroxodisulphate, potassium persulphate, sodium hydroxide, dipotassium disu