Learn More
Lovibond™ Glass Filter Set for SpectroDirect & XD7000 Spectrophotometer
Codice prodotto. 11715438
Cambia vista
Click to view available options
Tipo:
Secondary Standard Set
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo Dimensione della confezione
11715438 Secondary Standard Set Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11715438 Fornitore Lovibond™ N. del fornitore 711160
Spedizione stimata: 17-02-2027
Complete Glass Filter Set for testing the photometric accuracy and the wavelength accuracy of the spectrophotometer
Specifica
Tipo Secondary Standard Set
Da utilizzare con (apparecchiatura) SP600 spectrophotometer
Include 4 Glass filters for wavelength confirmation