Learn More
Lovibond™ Molybdate Test Kit, 0 to 100 mg/L
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
Marca:  Lovibond™ 147290
Dettagli aggiuntivi : CAS : 124-04-9 Peso : 0.45000kg
Codice prodotto. 10192962
  • 71.80€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Premeasured unit dose reagent for water quality testing
  • Offers same high quality standards as tablet reagents
  • Chemical properties are suitable for use with Hach™ colorimeters, spectrophotometers and test kits
  • Simply tear open Powder Pack and pour reagent into sample
  • Large design makes them easier to handle
  • “Easy Open” notch makes it simple to tear open package
  • Easily create “V”, to allow user to pour reagent into sample
  • Beveled edge prevents reagent from getting stuck in corners
Municipal Drinking Water and Wastewater Testing; Industrial Wastewater and Process Control Testing; Environmental Water Testing
Specifica
Specifica
Municipal drinking water and wastewater testing, industrial wastewater and process control testing, environmental water testing
Aqua comparator™ housing, aqua comparator™ disc, molybdate No. 1 HR tablets (100 pack), molybdate No. 2 HR tablets (100 pack), 2 x 13.5mm sample cells, tablet crusher, instructions, carrying case
0 to 100mg/L
Hach™ and other manufacturers test kits, colorimeters and spectrophotometers
100
Molybdate Aqua Comparator™ Test Kit
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: calcium thioglycolate trihydrate, adipicacid, sodium hydrogensulphate, potassium persulphate