Learn More
Drierite™ Drying Tubes, Cole-Parmer™
Codice prodotto. 11705619 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
Confezione da 4
Imballaggio:
4Pack
Dimensione della confezione:
pezzi 4
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11705619 Confezione da 4 4Pack pezzi 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11705619 Fornitore Cole Parmer N. del fornitore 0890300
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    90.80€
    74.40€ / pezzi 4
    Risparmia 16.40€
    18% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Absorb up to 3g of moisture with these drying tubes. ™™
–° Drying tubes measure 8 in. L x 3/4 in. OD and come filled with 30 grams of indicating Drierite.
  • Inlet/outlet ports accept 1/4 in. to 3/8 in. ID tubing
Specifications
Materiale Calcium Sulfate with Cobalt Chloride
Quantità Confezione da 4
Imballaggio 4Pack
Volume dei pori 20
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • INDICATING DRIERITE
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Hazard Statement
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H350i-Può provocare il cancro se inalato.
  • H360F-Può nuocere alla fertilità.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Precautionary Statement
  • P284-[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P342+P311-In caso di sintomi respiratori: contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: cobalt dichloride