Learn More
Abcam Low Fluorescence Western Membrane, PVDF, 7 x 9 cm, 10 Sheets
Codice prodotto. 32108817
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Ea.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
32108817 10 Ea. pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 32108817 Fornitore Abcam N. del fornitore ab13341110Membrane
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-10-2026
Pre-cut PVDF membranes optimized for low-fluorescence Western blotting applications.
  • Material: PVDF
  • Applications: Western Blotting (WB)
  • Dimensions: 7 cm x 9 cm
  • Quantity: 10 sheets
  • Compatibility: Gels 10 cm x 10 cm and smaller
  • Storage: Store at ambient temperature
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Specifications
Product Type Blotting Membrane
Formato Sheet
Forma Solid
Gel Size Mini (10 x 10 cm)
Membrana PVDF
Shipping Condition Ambient
Metodo di rilevamento Fluorescence
Quantità 10 Ea.
Da utilizzare con (applicazione) Western Blot
Requisiti di stoccaggio Store at ambient temperature