Learn More
3M™ Particulate Respirator, Series C100
Codice prodotto. 13587000 Sfoglia Tutto 3M Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di filtro:
FFP1
FFP2
With Exhalation Valve:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 20
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di filtro With Exhalation Valve Dimensione della confezione
13587000 FFP1 No pezzi 20
13597000 FFP2 No pezzi 20
13507010 FFP1 Yes pezzi 10
13517010 FFP2 Yes pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 13587000 Fornitore 3M™ N. del fornitore 7000088840
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    22.20€
    14.47€ / pezzi 20
    Risparmia 7.73€
    34% Sconto
Spedizione stimata: 13-11-2026
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Lightweight and comfortable particulate respirators provide effective protection against dust and mist.
Provides cost-effective, lightweight, comfortable, and effective protection against dust and mist.
  • The convex shape, twin strap design, nose foam and nose clip ensure comfortable wear over a range of face sizes
  • Exhalation valve reduces heat build-up to offer workers comfortable protection - even in hot and humid conditions
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Tipo di filtro FFP1
Materiale Polypropylene
Product Type General Purpose Particulate Respirator
With Exhalation Valve No
Modello C101
Sterilità Non-sterile
FDA Cleared Surgical Mask No