Learn More
Kartell™ Contagocce in polietilene
Codice prodotto. 12543277
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 ml
5 ml
Lunghezza (sistema metrico):
134 mm
195 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12543277 1.5 ml 134 mm pezzi 100
12615696 5 ml 195 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12543277 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0031500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.00€
    12.45€ / pezzi 100
    Risparmia 0.55€
    4% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Monopezzo stampato per soffiaggio con serbatoio per soffietti ad elevata capacità. Le pipette contagocce monouso Kartell™ rappresentano il sostituto ideale della pipetta a due pezzi e della tettarella in gomma.
Blow molded in one piece with high capacity bellows reservoir. Kartell™ Disposable Dropping Pipets are the ideal replacement for a two piece pipet and rubber teat.
  • Permanent molded graduations indicate amount of liquid taken up
  • Bellow-shaped leakproof bulb provides strong suction capacity
  • CE marked; IVD approved
Specifica
Descrizione Bellows reservoir; Stem diameter: 8mm; Graduations: 0.5mL
Materiale Polyethylene
Graduato Sì
Volume (sistema metrico) 1.5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 134 mm
Monouso Sì