Learn More
Kartell™ Contagocce in polietilene
Codice prodotto. 12615696
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.5 ml
5 ml
Lunghezza (sistema metrico):
134 mm
195 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Lunghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
12615696 5 ml 195 mm pezzi 100
12543277 1.5 ml 134 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 12615696 Fornitore Kartell™ N. del fornitore 0031600
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    16.00€
    15.25€ / pezzi 100
    Risparmia 0.75€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Monopezzo stampato per soffiaggio con serbatoio per soffietti ad elevata capacità. Le pipette contagocce monouso Kartell™ rappresentano il sostituto ideale della pipetta a due pezzi e della tettarella in gomma.
Blow molded in one piece with high capacity bellows reservoir. Kartell™ Disposable Dropping Pipets are the ideal replacement for a two piece pipet and rubber teat.
  • Permanent molded graduations indicate amount of liquid taken up
  • Bellow-shaped leakproof bulb provides strong suction capacity
  • CE marked; IVD approved
Order Info
CapacityMetric
Specifica
Descrizione Bellows reservoir; Stem diameter: 10mm, Graduations: 1.0mL
Materiale Polyethylene
Graduato Sì
Volume (sistema metrico) 5 ml
Lunghezza (sistema metrico) 195 mm
Monouso Sì