Descrizione
- Borisilicate glass construction (Boro 3.3)
- Conforms to DIN 12331 / ISO 3819 standards
- Includes graduations in white
- Integrated spout provides easy, spill-proof pouring
Specifications
Specifications
| Diametro (sistema metrico) esterno | 60 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 150 mL |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Altezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Include | Integrated Spout |
| Quantità | 10 |
| Graduated | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 3819, DIN 12331 |
| Stile | Low Form |