Learn More
BRAND™ Low Form Borosilicate Glass Beakers
Codice prodotto. 10213731 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
100 mL
150 mL
250 mL
400 mL
600 mL
800 mL
1000 mL
3000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 4
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10213731 600 mL pezzi 10
10622822 800 mL pezzi 10
10411063 250 mL pezzi 10
10517461 1000 mL pezzi 10
10059920 3000 mL Pezzo
30130370 3000 mL pezzi 4
10142061 25 mL pezzi 10
10345041 400 mL pezzi 10
10748241 100 mL pezzi 10
10090091 150 mL pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Codice prodotto. 10213731 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 91248
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.00€
    142.07€ / pezzi 10
    Risparmia 11.93€
    7% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Borosilicate glass construction. Squat form offers stability low risk of spillage.
  • Borisilicate glass construction (Boro 3.3)
  • Conforms to DIN 12331 / ISO 3819 standards
  • Includes graduations in white
  • Integrated spout provides easy, spill-proof pouring
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 90 mm
Capacità (sistema metrico) 600 mL
Materiale Borosilicate Glass
Altezza (sistema metrico) 125 mm
Include Integrated Spout
Quantità 10
Graduated Sì
Certificazione/Conformità ISO 3819, DIN 12331
Stile Low Form