Learn More
BRAND™ Soda Lime Glass Culture Tubes with Screw Cap
Codice prodotto. 10372941 Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
160 mm
180 mm
Dimensioni filo:
GL 14
GL 18
Dimensione della confezione:
pezzi 100
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Lunghezza (sistema metrico) Dimensioni filo unitSize
10372941 100 mm GL 14 pezzi 100
10742512 100 mm GL 18 pezzi 100
10199640 160 mm GL 18 pezzi 100
10313091 180 mm GL 18 pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10372941 Fornitore BRAND™ N. del fornitore 113931
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.00€
    79.09€ / pezzi 100
    Risparmia 7.91€
    9% Sconto
In stock
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In vetro soda-calcico. Le provette per colture in vetro soda-calcico con tappo a vite BRAND™ includono un tappo a vite in polipropilene con guarnizione in elastomero bianca e filettatura GL. Autoclavabili a 121 °C.
  • Manufactured from soda lime glass.
  • Includes polypropylene screw cap with white elastomer seal and GL thread.
  • Autoclavable (121°C).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale chiusura Polypropylene
Lunghezza (sistema metrico) 100 mm
Materiale Vetro sodico calcico
Quantità 100/Pk.
Dimensioni filo GL 14
Diametro (sistema metrico) 12 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Culture Tube