Descrizione
- Working temperature range of −200° to +260°C
- Surface is adhesion resistant
- Without graduation
- With reinforced rim and spout
- Sold individually
Specifica
Specifica
| Colore | Opaque White |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 32 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 25 mL |
| Materiale | PTFE |
| Height (Metric) Outer | 47 mm |
| Quantità | 1 Ea. |
| Tipo | Becher |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Graduated | No |
| Stile | Low Form |