Learn More
Yorlab™ Crogioli bassi in silice
Codice prodotto. 12887723
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
12887723 25 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12887723 Fornitore Yorlab™ N. del fornitore 10444/18
Spedizione stimata: 14-12-2026
Yorlab™ Low Form Silica Crucibles that are inert to most substances except alkalies and some metallic oxides.
  • Can be used up to 1050°C continuously and 1300°C for short periods
  • Glazed and translucent
Specifica
Colore Translucent
Materiale Silice
Finitura Levigato
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Diametro (sistema metrico) esterno 47 mm
Altezza (sistema metrico) 28 mm
Product Type Crogioli bassi