Learn More
Karl Hecht™ Low Form Ungraduated Measuring Cylinders
Codice prodotto. 10419021
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10419021 250 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10419021 Fornitore Karl Hecht™ N. del fornitore 44401048
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    13.42€
    9.10€ / pezzi 1
    Risparmia 4.32€
    32% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-01-2027
Manufactured in accordance with DIN EN ISO 4788.
  • Outside diameter of 48mm
  • Height of 225mm
  • With circular base and spout
Specifica
Diametro (sistema metrico) 58 mm
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Glass
Certificazione/Conformità DIN EN ISO 4788
Forma Round
Base Type Circular
Altezza (sistema metrico) 225 mm
Product Type Ungraduated Measuring Cylinder