Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pesafiltri bassi
Descrizione
- With interchangeable NS stopper or cap
- With fused-in size (mm) and capacity (mL)
- Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Forma | Basso |
| N. per confezione | Confezione da 6 |
| Altezza (sistema metrico) | 35 mm |
| Product Type | Bottiglia per pesata |
| Diametro (sistema metrico) | 48 mm |