Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pesafiltri bassi
Codice prodotto. 13433589
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 ml
30 ml
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
13433589 15 ml pezzi 6
10508151 15 ml Pezzo
10603971 30 ml pezzi 6
11778104 30 ml pezzi 6
15320895 45 mL pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13433589 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05560509
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    311.00€
    85.28€ / pezzi 6
    Risparmia 225.72€
    72% Sconto
Visualizza tutte le promozioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
For the precise and secure weighing of samples in the laboratory. Lenz Laborglasinstrumente™ Low-Form Weighing Bottles are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
  • With interchangeable NS stopper or cap
  • With fused-in size (mm) and capacity (mL)
  • Corrosion-free and resistant to thermal shock
Specifica
Capacità (sistema metrico) 15 ml
Forma Basso
N. per confezione Confezione da 1
Altezza (sistema metrico) 30 mm
Diametro (sistema metrico) 35 mm
Tipo di chiusura Coperchio pulsante
Product Type Bottiglia per pesata