Learn More
Tork Tork Panni per pulizia a basso speluccamento in secchiello
Codice prodotto. 30243830 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
4 rotoli
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243830 Blue 4 rotoli
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243830 Fornitore Tork N. del fornitore 190492
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Panni per pulizia a basso speluccamento in secchiello
  • Pratico panno multiuso per numerose tipologie di compiti, utile per limitare la varietà dei panni necessari
  • Adatto all’utilizzo con la maggior parte dei solventi, disinfettanti e detergenti, soddisfa ogni esigenza di pulizia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleaning Cloth
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Certificazione/Conformità ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX Credit
Colore Blue
Strato 1-ply
Certifications/Compliance (Europe) ISO 9001, ISO 14001, FSC MIX Credit