Learn More
Tork Tork Panno per pulizia a basso speluccamento
Codice prodotto. 30243755 Sfoglia Tutto Tork Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Blue
Dimensione della confezione:
1 rotolo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
30243755 Blue 1 rotolo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30243755 Fornitore Tork N. del fornitore 190491
Outlet Corner
Usa il codice promozionale 28080
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Tork Panno per pulizia a basso speluccamento
  • Adatto all’utilizzo con la maggior parte dei solventi, disinfettanti e detergenti, soddisfa ogni esigenza di pulizia
  • Pratico panno multiuso per numerose tipologie di compiti, utile per limitare la varietà dei panni necessari
  • Perfetti per l’uso sulle superfici delicate grazie al bassissimo rilascio di fibre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Cleaning Cloth
Lunghezza (sistema imperiale) 11.81 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30 cm
Larghezza (sistema imperiale) 6.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 16.5 cm
Certificazione/Conformità FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001
Colore Blue
Strato 1-ply
Certifications/Compliance (Europe) FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001