Descrizione
- Adatto all’utilizzo con la maggior parte dei solventi, disinfettanti e detergenti, soddisfa ogni esigenza di pulizia
- Pratico panno multiuso per numerose tipologie di compiti, utile per limitare la varietà dei panni necessari
- Perfetti per l’uso sulle superfici delicate grazie al bassissimo rilascio di fibre
Specifica
Specifica
| Product Type | Cleaning Cloth |
| Certificazione/Conformità | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |
| Colore | Blue |
| Strato | 1-ply |
| Certifications/Compliance (Europe) | FSC MIX Credit, ISO 9001, ISO 14001 |