Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Pesafiltri bassi
Codice prodotto. 11826174
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 mL
15 ml
45 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
11826174 45 mL Pezzo
11758104 10 mL pezzi 6
11768104 15 ml pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11826174 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05565380
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    66.00€
    48.83€ / pezzi 1
    Risparmia 17.17€
    26% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 45 mL
Include Interchangeable NS stopper, inscription label
Quantità 1Pack
Numero stopper NS 80/12
Linea di prodotti Bottle
Product Type Weighing Bottle