Specifica
| Codice a barre | Alphanumeric |
| Formato | Standard |
| Coperchio | With Lid |
| Matrice | 8 x 12 |
| Colore | Purple |
| Product Type | PCR Rack |
| Materiale | ABS Plastic |
| Volume (sistema metrico) pozzetto | 0.2 mL |
| No. of Wells | 96 |
| Sterilità | Non-sterile |
| Vedi altri risultati |