Learn More
Low Temperature Viscosity Standard, Paragon Scientific™
Codice prodotto. 15886461
Cambia vista
Click to view available options
Viscosità:
151216.0 mPa.s (-40°C)
172195 mPa.s (-13°C)
5989.0 mPa.s (-40°C)
757.0 mPa.s (-40°C)
Dimensione della confezione:
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Viscosità Dimensione della confezione
15886461 757.0 mPa.s (-40°C) 500mL
15781928 5989.0 mPa.s (-40°C) 500mL
15568874 151216.0 mPa.s (-40°C) 500mL
15578874 172195 mPa.s (-13°C) 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 15886461 Fornitore Paragon Scientific N. del fornitore J10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    112.00€
    87.63€ / 500mL
    Risparmia 24.37€
    21% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Paragon ISO 17025 / ISO 17034 certified low temperature viscosity standards are for the calibration and verification of glass capillary viscometers and other viscosity measuring equipment where operating temperature is controlled precisely.
  • Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
  • Standard Pack Size 500mL
  • Fully traceable to National Standards
  • Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
  • Tamper evident security packaging
  • 2 Year shelf life
  • Manufactured in the United Kingdom
  • Specifica
    Materiale o nome chimico J10
    Viscosità 757.0 mPa.s (-40°C)
    Certificazione/Conformità ISO 17025, UKAS ISO 17034
    Quantità 500 mL
    compliance-icons compliance-icons
    Identificativo prodotto
    • Viscosity Reference Standard Low Temperature Type
    Avvertenza
    • Pericolo
    Categoria di pericolo
    • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
    • Tossicità in caso di aspirazione Categoria 1
    • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
    • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
    Indicazioni di pericolo
    • H304-Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
    • H315-Provoca irritazione cutanea.
    • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
    • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
    Consigli di prudenza
    • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
    • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
    • P273-Non disperdere nell'ambiente.
    • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
    • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
    • P331-NON provocare il vomito.
    Informazioni supplementari
    • MIXTURE LIST-Contain: Odourless Kerosene
    Nominal values quoted