Learn More
Miele Professional™ Cesto inferiore
Codice prodotto. 10224061 Sfoglia Tutto Miele Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensions (D x W x H): 475 x 231 x 250mm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10224061 Dimensions (D x W x H): 475 x 231 x 250mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10224061 Fornitore Miele Professional™ N. del fornitore 6439170
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Cesto inferiore U 175/1 per disporre vetreria a collo stretto
  • Dotato di 33 ugelli iniettori
  • Altezza di carico: 170 mm
  • Utilizzabile solo con cesto superiore O 175 / O 187 / O 184
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type U 175/1 Cesto inferiore
Modello U 175/1
Da utilizzare con (apparecchiatura) Models: G 7804, G 7883, G7893, G7883CD, PG 8535 and PG 8536, 33 vetreria a collostretto
Profondità (sistema metrico) 475mm
Altezza (sistema metrico) 250mm
Larghezza (sistema metrico) 231mm
Quantità 1 ogni