Learn More
Eppendorf™ Lower Part For Research 3 Neo Single Channel Pipettes
Codice prodotto. 30689733 Sfoglia Tutto Eppendorf Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 μL
10 μL
20 μL
100 μL
200 μL
300 μL
1000 μL
2 mL
5 mL
10 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Colore:
Dark Gray
Light Gray
Turquoise
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Volume (sistema metrico) Dimensione della confezione Colore
30689733 10 μL Pezzo -
30689640 2.5 μL Pezzo Dark Gray
30689633 20 μL Pezzo Light Gray
30689671 20 μL Pezzo -
30689727 100 μL Pezzo -
30689723 200 μL Pezzo -
30689731 300 μL Pezzo -
30689685 1000 μL Pezzo -
30689657 2 mL Pezzo -
30689667 5 mL Pezzo -
30689691 10 mL Pezzo Turquoise
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 30689733 Fornitore Eppendorf™ N. del fornitore 3102634001
Top Sellers. Mega Savings.
Usa il codice promozionale 27997
Visualizza tutte le promozioni
In stock
This original Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone
  • Eppendorf spare part is designed to replace the entire lower part including the piston cone, of Eppendorf Research™
  • 3 neo pipettes, which is housed inside the ejector sleeve
  • Available in various color code and Volume capacity
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Da utilizzare con Pipettes
Materiale Thermoplastic
Tipo Pipette Lower Part
Volume (sistema metrico) 10 μL
Da utilizzare con (apparecchiatura) Pipette Tips
Quantità 1 Pk.